Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
254-176-0
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
mol wt
211.28 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable
color
white
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO4S/c1-8(2,5-6-9)4-3-7-13(10,11)12/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
CNXPCGBLGHKAIL-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl-2-hydroxyethylammoniumpropane sulfonate, or NDSB 211, is a nondetergent-sulfobetain. [1] It is zwitterionic over a wide pH range, easily removed by dialysis and shows no significant absorption in the near UV range.
Application
Non-detergent sulfobetaine is a compound used for non-denaturing protien purification. Increases the extraction yield of membrane, nuclear and cytoskeletal associated proteins. Zwitterionic over a wide pH range, easily removed by dialysis and no significant absorption in the near UV range. Specific applications include microsomal protein extraction, nuclear protein recovery, precipitation reduction in IEF, and membrane-bound protease purification.
NDSB 211 has been used in a study to assess halophilic protein stabilization by the mild solubilizing agents nondetergent sulfobetaines. [2] It has also been used in a study to investigate an alternative strategy for crystallizing macromolecules.
Other Notes
This product is non-micelle forming.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (titration) | assay ≥97.0% (dried material, CHN) | assay ≥95% (TLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| solubility methanol: 5 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL | solubility - | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| description zwitterionic | description - | description zwitterionic | description - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?