Przejdź do
O100
Oxotremorine M
muscarinic acetylcholine receptor agonist, solid
Synonim(y):
N,N,N,-Trimethyl-4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-2-butyn-1-ammonium iodide, Oxotremorine methiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
2261,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19IN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oxotremorine M, solid
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: 24 mg/mL, ethanol: 4.6 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O
InChI
1S/C11H19N2O.HI/c1-13(2,3)10-5-4-8-12-9-6-7-11(12)14;/h6-10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
Application
Oxotremorine M has been used as a muscarinic acetylcholine receptor (mAchR) agonist:
  • to study its acute effects on the movement of Caenorhabditis elegans[1]
  • to treat hippocampal neurons for studying fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) phosphorylation
  • to induce bladder overactivity in rats[2]
Biochem/physiol Actions
Oxotremorine M is a nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist.[3]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) and Acetylcholine Receptors (Nicotinic) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9778SML0790G0544
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 24 mg/mL, ethanol: 4.6 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
color
white
color
white
color
white to beige
color
white
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM3(1131), CHRM4(1132)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Htr1a(24473)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David R Thomas et al.
Neuropharmacology, 58(8), 1206-1214 (2010-03-09)
N-desmethylclozapine (NDMC) has been reported to display partial agonism at the human recombinant and rat native M(1) mAChR, a property suggested to contribute to the clinical efficacy of clozapine. However, the profile of action of NDMC at the human native
Detection of Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) Transactivation by Muscarinic Acetylcholine Receptors (mAChRs) in Primary Neuronal Hippocampal Cultures Through Use of Biochemical and Morphological Approaches
"Reference Module in Food Science, 57-70 (2018)
Li Hu et al.
Scientific reports, 10(1), 17581-17581 (2020-10-18)
SPARC-deficient mice have been shown to exhibit impaired glucose tolerance and insulin secretion, but the underlying mechanism remains unknown. Here, we showed that SPARC enhanced the promoting effect of Muscarinic receptor agonist oxotremorine-M on insulin secretion in cultured mouse islets.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O100-500MG04061838065063
O100-100MG04061834212690