Kluczowe dokumenty
NA0300S
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit
sufficient for 4 purifications
Synonim(y):
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 4 purifications
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
DNA purification: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
An overnight recombinant E. coli culture is harvested by centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the DNA onto a silica membrane in the presence of high salts. Contaminants are removed by two wash steps. Finally, the bound DNA is eluted in Elution Solution (Tris-HCl) or water.
The recovered plasmid DNA is predominately in its supercoiled form. The DNA is ready for immediate use in downstream applications such as restriction digestion, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- From harvested bacterial culture to pure plasmid DNA in 30 minutes or less
- Up to 1.2 mg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- Contains fewer plastic components than other high speed kits, reducing the amount of waste
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
Postępuj zgodnie z tą prostą, szybką i opłacalną metodą izolacji plazmidowego DNA z rekombinowanych kultur E. coli za pomocą zestawu GenElute™ HP Plasmid Maxiprep.