Merck
N5392
Sigma-Aldrich
3-(1-Naphthyl)-L-alanine
Synonim(y):
(S)-α-Amino-1-naphthalenepropanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
Beilstein:
4352833
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3