Merck
492899
Nukleaza, Staphylococcus aureus
Cleaves RNA and DNA to produce oligo- and mononucleotides with terminal 3′-phosphate groups.
Synonim(y):
Nuclease, Staphylococcus aureus
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥15,000 units/mg protein
Biological source:
Staphylococcus aureus
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Level
form
lyophilized solid
specific activity
≥15,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
aqueous buffer: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Natywna nukleaza Stapylococcus aureus. Rozszczepia RNA i DNA w celu wytworzenia oligo- i mononukleotydów z końcowymi grupami 3′-fosforanowymi. Stosowana również do przekształcania standardowych ekstraktów (lizatów) wolnych od komórek retikulocytów króliczych w systemy syntezy białek zależnej od mRNA. Uwaga: 1 KU = 1000 jednostek.
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która uwolni wystarczającą ilość rozpuszczalnych w kwasie oligonukleotydów, aby wytworzyć wzrost absorbancji o 1 przy 260 nm w ciągu 30 minut w temperaturze 37°C.
Krupp, G., and Gross, H.J. 1979. Nucleic Acids Res.6, 3481.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
492899-15KU04055977272796