Przejdź do
07-596
Przeciwciało przeciwko histonowi H4 (cytrulina 3)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Cit-H4R3, H4Cit3, Histon H4, Arg3 cytrulinowany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, ICC, IHC, WB
Citations:
36
2310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
citrullination (Arg 3)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
Histon H4 (UniProt P62805; znany również jako H4 histone family member A, Histone 1 H4a) jest kodowany przez gen HIST1H4A (znany również jako H4/A, H4FA) (Gene ID 8359) u człowieka. Histon H4 jest jednym z głównych białek histonowych, które przyczyniają się do struktury chromatyny zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych. Histon H4 może podlegać kilku różnym typom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe, w tym metylacji i acetylacji na resztach lizyny i argininy, fosforylacji na resztach seryny i treoniny, a także konwersji Arg3 do reszty cytruliny w reakcji deiminazy peptydyloargininy katalizowanej przez PAD4, znanej również jako cytrulinacja). Cytrulinacja histonu H4 Arg3 (H4Cit3) osłabia interakcję histon-DNA w wyniku zmiany konformacyjnej i zmniejszonego ładunku dodatniego na N-końcowym końcu histonu H4. Wiadomo, że infekcja bakteryjna stymuluje H4Cit3 w neutrofilach, tworząc wysoce zdekondensowaną zewnątrzkomórkową strukturę chromatyny NET (neutrofilowa pułapka zewnątrzkomórkowa), która może wychwytywać i zabijać mikroorganizmy. Z drugiej strony, cytrulinowane białka są rozpoznawane jako białka nieswoje, a następnie aktywują układ odpornościowy. Wykazano, że funkcjonalny haplotyp genu PADI4 jest związany z patogenezą reumatoidalnego zapalenia stawów poprzez indukcję antygenowości białek. H4Cit3 jest indukowany w odpowiedzi na uszkodzenie DNA poprzez szlak p53-PADI4, co skutkuje zwiększoną immunoreaktywnością H4Cit3 zlokalizowaną wokół pofragmentowanych jąder w komórkach apoptotycznych. Ponadto poziom H4Cit3 jest ujemnie skorelowany z ekspresją białka p53 i wielkością guza w tkankach niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC), co wskazuje na kluczową rolę H4Cit3 w kancerogenezie.
Zaobserwowano ~12 kDa. Obliczono 11,24/11,37 kDa (H4 z/bez usunięcia Met1). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Sprzężony z KLH, syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 1-10 (SG[cit]GKGGKGL-C) ludzkiego histonu H4 (usunięty Met1), gdzie [cit] oznacza cytrulinowany Arg3. C-końcowa cysteina została dodana do celów koniugacji.
Application
Anty-Histone H4 (Citrulline 3) Antibody, Cat. 07-596, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w cytrulinację histonu H4 (H4Cit3) i zostało przetestowane w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że reaguje z szerokim zakresem gatunków na podstawie 100% homologii sekwencji.
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywało katalizowaną przez PAD4 cytrulinację Arg3 rekombinowanych histonów H4 i H2A, a także indukowaną jonoforami wapnia cytrulinację histonu H4 Arg3 (H4Cit3) w komórkach HL-60. Znokautowanie komórkowej PAD4 (deiminazy peptydyloargininowej 4) znacznie zmniejszyło H4Cit3 indukowaną jonoforem, podczas gdy blokowanie przeciwciał peptydem immunogennym uniemożliwiło wykrycie pasma docelowego (Tanikawa, C., et al. (2012). Nat. Commun. 3:676; Wang, Y., et al. (2004). Science. 306(5694):279-283).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony metodą powinowactwa.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HL-60 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected differentiation-induced histone H4 Arg3 citrullination (H4Cit3) in 10 µg of lysate from calcium ionophore-treated HL-60 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-59507-32707-328
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
species reactivity
mouse, human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity
-
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1