Merck
N1751
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Synonim(y):
Neodymium sesquioxide, Neodymium trioxide
About This Item
Wzór liniowy:
Nd2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
gęstość
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Klucz InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Jakość
.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1