Przejdź do
MSST0033
SILuProtCOL1A1 N-końcowy propeptyd
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
P1NP, Łańcuch alfa-1(I) kolagenu, Łańcuch kolagenu alfa-1(I)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
General description
Kolagen typu I jest obecny w miękkich tkankach łącznych i kościach, gdzie stanowi ponad 90% macierzy organicznej.1 Podczas tworzenia kości kolagen typu I jest syntetyzowany z prokolagenu typu I, który jest wydzielany z fibroblastów i osteoblastów.2 Prokolagen typu I zawiera N- i C-końcowe przedłużenia, które są usuwane przez specyficzne proteazy podczas konwersji prokolagenu do kolagenu.3 Pomiary N-końcowych propeptydów prokolagenu typu I (PINP) mogą być cenne w ocenie tworzenia kości. Najnowsze dowody wskazują, że PINP może służyć jako biomarker tworzenia kości w surowicy, ponieważ dokładnie identyfikuje tych pacjentów, którzy reagują na terapię anaboliczną lub antyresorpcyjną w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.4 Zastosowanie tego biomarkera u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy może znacznie poprawić przestrzeganie terapii i wyniki kliniczne.4
Immunogen
QEEGQVEGQDEDIPPITCVQNGLRYHDRDVWKPEPCRICVCDNGKVLCDDVICDETKNCPGAEVPEGECCPVCPDGSESPTDQETTGVEGPKGDTGPRGPAGPPGRDGIPGQPGLPGPPGPPGPPPGLGGNFAPDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQ
Biochem/physiol Actions
SILuProtCOL1A1 to rekombinowany, stabilny ludzki COL1A1 znakowany izotopem, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy COL1A1 w spektrometrii masowej. SILu Prot COL1A1 to białko o długości 159 aminokwasów (Q23-P161, w tym C-końcowa polihistydyna i FLAG® znaczników) o obliczonej masie cząsteczkowej 16 kDa.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0001MSST0037MSST0015
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
-
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)