The molecular weight for this product is not determined. It is considered to be a cross-linked form. Various publications site this type of fibrin having a ranging anywhere from 80kDa to 300kDa or more.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2720,00 zł
biological source
human plasma
Quality Segment
form
powder
technique(s)
indirect ELISA: suitable
SMILES string
N(CC(=O)NC)C(=O)CN
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-7-5(10)3-8-4(9)2-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
BWGVNKXGVNDBDI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- for in vitro cleavage of fibrinogen and fibrin
- as a reference for true component analysis (TCA) and principal component analysis (PCA) of Raman spectra
- as a reference in Raman spectroscopy to study the binding mechanisms and the binding efficiency of the different polyoxometalates (POMs)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable | technique(s) ELISA: suitable, mass spectrometry (MS): suitable |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source rat plasma | biological source human |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Gene Information human ... FGA(2243), FGB(2244), FGG(2266) | Gene Information human ... FGA(2243), FGB(2244), FGG(2266) | Gene Information rat ... Fga(361969), Fgb(24366), Fgg(24367) | Gene Information human ... FGA(2243) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Testy angiogenezy oparte na komórkach do analizy tworzenia nowych naczyń krwionośnych do zastosowań w badaniach nad rakiem, regeneracji tkanek i biologii naczyniowej.
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F5386-1G | 04061833618196 |
-
hi, I wonder what's the molecular mass of the fibrin you provide. I would appreciate it if you can offer me answer as soon as possible.