Kluczowe dokumenty
MAK328
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów arginazy
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
cardiovascular diseases; neurological disorders
Opis ogólny
Arginaza (ureohydrolaza L-argininy) występuje u ssaków i roślin. U ludzi arginaza ulega ekspresji głównie w wątrobie, a w mniejszym stopniu w piersiach, nerkach, jądrach, gruczołach ślinowych, naskórku i erytrocytach. Arginaza katalizuje konwersję argininy do ornityny i mocznika, ważnych dla ochrony przed toksycznością NH3 oraz dla wzrostu i naprawy komórek. Nadmierna aktywność arginazy została powiązana z chorobami układu krążenia, przyczynia się również do problemów strukturalnych naczyń krwionośnych i toksyczności nerwowej. Badania pokazują, że inhibitory arginazy okazały się korzystne w chorobach układu sercowo-naczyniowego i nerwowego. Proste, bezpośrednie i gotowe do automatyzacji procedury pomiaru inhibicji arginazy są wysoce pożądane w badaniach i odkrywaniu leków.
Cechy i korzyści
Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Przydatność
Nadaje się do badań przesiewowych inhibitorów i oceny inhibitorów arginazy.
Zasada
Zestaw do wykrywania inhibitorów arginazy zapewnia czułą i wygodną metodę wykrywania inhibitorów arginazy. Metoda wykorzystuje chromogen, który tworzy barwny kompleks specyficznie z mocznikiem wytwarzanym w reakcji arginazy. Intensywność koloru jest wprost proporcjonalna do aktywności arginazy w próbce. Procentową inhibicję badanego związku można określić poprzez porównanie intensywności barwy reakcji preinkubowanej z badanym związkiem z intensywnością barwy nietraktowanej reakcji kontrolnej.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)