Przejdź do
H6383
Hydroxyalkoxypropyl-Dextran
Type IX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9420,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type IX
Quality Segment
form
beads
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Hydroxyalkoxypropyl-Dextran is used for liquid chromatography, protein chromatography, and gel filtration chromatography. Hydroxyalkoxypropyl-Dextran has been used to develop a nondestructive method for effective removal of lipids from small quantities of aqueous protein as well as to develop a highly specific method for the determination of cortisol in human serum and urine.
Lipophilic, hydrophobic gel for liquid chromatography.
Other Notes
Hydroxypropyl beaded dextran (Lipophilic Sephadex, LH-20-100), substituted with long chain alkyl ethers.
Substituted approx. 50% by weight with alkyl chains of length C15-C18
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1179628
USP
USP
1179628
Dekstran 1
description
Type IX
description
Dextran 1 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
beads
form
crystalline
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
type
Type IX
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyalkoxypropyl-Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review