Arginaza (ureohydrolaza L-argininy) występuje u ssaków i roślin. U ludzi arginaza ulega ekspresji głównie w wątrobie, a w mniejszym stopniu w piersiach, nerkach, jądrach, gruczołach ślinowych, naskórku i erytrocytach. Arginaza katalizuje konwersję argininy do ornityny i mocznika, kończąc ostatni etap cyklu mocznikowego. Aktywność arginazy jest kluczowym wskaźnikiem diagnostycznym. Zwiększony poziom aktywności arginazy we krwi jest związany z uszkodzeniem wątroby. Hiperargininemia spowodowana niedoborem arginazy jest chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie.
Cechy i korzyści
Granica wykrywalności: 0,3 U/L
Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Przydatność
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności arginazy w preparatach enzymatycznych, surowicy, osoczu, hodowli tkankowej itp. oraz do badania wpływu leków na aktywność arginazy.
Zasada
Zestaw Arginase Assay Kit zapewnia czułą i wygodną metodę oznaczania aktywności arginazy. Metoda wykorzystuje chromogen, który tworzy barwny kompleks specyficznie z mocznikiem wytwarzanym w reakcji arginazy. Intensywność koloru jest wprost proporcjonalna do aktywności arginazy w próbce.