Przejdź do
H7278
NG-Hydroxy-L-arginine acetate salt
Synonim(y):
NOHA acetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
420,75 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O3 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
420,75 zł
Cena katalogowa495,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
204 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@@H](CCCNC(=N)NO)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O3.C2H4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-9-6(8)10-13;1-2(3)4/h4,13H,1-3,7H2,(H,11,12)(H3,8,9,10);1H3,(H,3,4)/t4-;/m0./s1
InChI key
VYMCYRPQICLHKC-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in the conversion of arginine to NO and citrulline by NO synthase.
NG-Hydroxy-L-arginine acts as a physiological inhibitor of arginase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
399250M7033N5501
description
-
description
Cell permeable. A key intermediate in the biosynthesis of nitric oxide by cNOS. NOHA can be efficiently oxidized to nitric oxide and citrulline by cytochrome P450 system.
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
204 °C
mp
-
mp
-
mp
257 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)