Kluczowe dokumenty
MAK181
High Sensitivity Glucose Assay Kit
Sufficient for 100 Fluorometric tests
About This Item
Polecane produkty
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes; cancer
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przydatność
Zasada
Tylko elementy zestawu
- Glucose Assay Buffer
- Glucose Probe, in DMSO
- Glucose Enzyme Mix
- Glucose Substrate Mix
- Glucose Standard, 100 mM
produkt powiązany
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)