Przejdź do
MAK543
Zestaw do ilościowego oznaczania glukozy o wysokiej czułości
sufficient for 500 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania glukozy o wysokiej czułości, Zestaw do wykrywania glukozy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116104
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Glukoza, monosacharyd, jest najważniejszym węglowodanem w biologii. Jest źródłem energii i metabolicznym półproduktem dla wzrostu komórek. Glukoza jest jednym z głównych produktów fotosyntezy i rozpoczyna oddychanie komórkowe zarówno u prokariotów, jak i eukariotów. Zestaw Glucose Quantitation Assay Kit zapewnia szybką i czułą metodę pomiaru glukozy w różnych próbkach biologicznych oraz żywności i napojów (takich jak surowica, osocze, płyny ustrojowe, żywność, pożywka wzrostowa itp.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)