Przejdź do
MAS005
Paski szybkiego testu glukozy
Sufficient for 10 tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352106
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
input
food(s)
beverage(s)
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes
storage temp.
2-8°C
General description
Glukoza, która jest naturalnie obecna w owocach i innych częściach roślin, służy jako podstawowe źródło energii. Nieprawidłowe poziomy glukozy są związane z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipoglikemia, hiperglikemia i cukrzyca. Pomiar poziomu glukozy w tkankach i płynach ustrojowych, takich jak krew i mocz, jest powszechnie wykonywany w celu zdiagnozowania zaburzeń związanych z glukozą. Poziomy glukozy są monitorowane w celu oceny skuteczności środków terapeutycznych, takich jak insulina i pochodne sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy typu 2. W przemyśle spożywczym glukoza jest stosowana zarówno jako naturalny składnik, jak i dodatek. Jest dodawana do żywności i napojów nie tylko ze względu na jej wpływ na smak, konsystencję i kolor, ale także jako środek konserwujący.
Application
Paski szybkiego testu glukozy są przeznaczone do oznaczania poziomu glukozy w następujących zastosowaniach:
  • Testowanie żywności i napojów
  • Próbki biologiczne, takie jak mocz i surowica
Zestaw ten jest odpowiedni do wykrywania glukozy w różnych próbkach żywności i napojów.
Biochem/physiol Actions
Paski testowe Glucose Quick opierają się na katalizowanym przez dehydrogenazę glukozową utlenianiu glukozy, w którym powstały NADH redukuje odczynnik chromogenny. Intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia glukozy w próbce.
Features and Benefits
  • Szybki i wszechstronny: Zapewnia szybkie wyniki, oferując wybór użycia 20 lub 100 μL próbki do pomiaru półilościowego w zakresie od 0 do 720 mg / l (nierozcieńczonej) glukozy, skutecznie dostosowując się do różnych potrzeb testowych.
  • Oszczędność czasu: Umożliwia obróbkę próbki i zakończenie testu w mniej niż 15 minut, zapewniając wydajne testowanie bez uszczerbku dla dokładności, oszczędzając cenny czas użytkowników.
  • Konstrukcja przyjazna dla użytkownika: Upraszcza testowanie dzięki wygodnej konstrukcji pasków testowych, eliminując potrzebę stosowania czytnika płytek lub kuwet, zwiększając dostępność i użyteczność dla osób na wszystkich poziomach umiejętności.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.178661.16720MAS004
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
input
food(s)
beverage(s)
input
-
input
-
input
beverage(s)
food(s)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
application(s)
food and beverages
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)