Merck
M7766
Sigma-Aldrich
Methylene Green zinc chloride double salt
Synonim(y):
Basic Green 5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17ClN4O2S · 0.5ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.00
Numer w indeksie barw:
52020
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, ≥80%
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C(=C3Sc2c1)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C(=C6Sc5c4)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C16H17N4O2S.4ClH.Zn/c2*1-18(2)10-5-6-11-14(9-10)23-16-12(17-11)7-8-13(19(3)4)15(16)20(21)22;;;;;/h2*5-9H,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Klucz InChI
ZGFKRQWRLSADBE-UHFFFAOYSA-J
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)