Merck
323829
Sigma-Aldrich
Methyl Green
zinc chloride salt, <0.5% crystal violet, Dye content 80 %
Synonim(y):
Ethyl Green
Wybierz wielkość
5 G
785,00 zł
25 G
3790,00 zł
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
785,00 zł
25 G
3790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.24
Numer w indeksie barw:
42590
Beilstein:
3914106
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>75.0% (HPLC)
Formularz
solid
skład
Dye content, 80%
metody
titration: suitable
zanieczyszczenia
<0.5% crystal violet
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
λmaks.
420 nm (2nd)
635 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥14000 at 311-317 in water at 0.005 g/L
≥50000 at 629-635 in water at 0.005 g/L
≥9000 at 420-426 in water at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Klucz InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Methyl Green to barwnik trójfenylometanowy, który jest stosowany głównie w połączeniu z pyroniną. Nadaje się do wykrywania DNA i RNA.[1]
Zastosowanie
Used in the Methyl Green-Pyronin methods to demonstrate DNA and RNA in tissue sections.
Inne uwagi
Zinc chloride salt
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
International Review of Cytology, 4 (1955)
Christodoulos P Pipinikas et al.
Thorax, 69(6), 548-557 (2014-02-20)
Squamous cell carcinoma of the lung is a common cancer with 95% mortality at 5 years. These cancers arise from preinvasive lesions, which have a natural history of development progressing through increasing severity of dysplasia to carcinoma in situ (CIS), and
Chun-Chi Liang et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3080-3092 (2014-06-18)
Lack of a preclinical model of primary dystonia that exhibits dystonic-like twisting movements has stymied identification of the cellular and molecular underpinnings of the disease. The classical familial form of primary dystonia is caused by the DYT1 (ΔE) mutation in
Nasim Shweke et al.
The American journal of pathology, 173(3), 631-642 (2008-08-09)
Renal fibrosis is defined by the exaggerated accumulation of extracellular matrix proteins. Tissue transglutaminase (TG2) modifies the stability of extracellular matrix proteins and renders the extracellular matrix resistant to degradation. In addition, TG2 also activates transforming growth factor-beta (TGF-beta). We
Paxton M Moon et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 93(8), 845-856 (2015-07-04)
Osteoarthritis (OA) is a highly prevalent, disabling joint disease with no existing therapies to slow or halt its progression. Cartilage degeneration hallmarks OA pathogenesis, and pannexin 3 (Panx3), a member of a novel family of channel proteins, is upregulated during