Przejdź do
M7653
Medium 199
With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 Solution, TCM 199
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Medium 199, With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Medium 199 is a combination of vitamins, amino acids, and other factors that were originally developed as a completely defined media formulation for the culture of primary explants. This medium, when properly supplemented has broad applicability, particularly for non-transformed cells. Medium 199 is widely used for vaccine production, in vitro cultivation of primary pancreatic explants, and lens tissues.
Modification of the original Medium 199.Earle′s salts are replaced with Hanks′ salts. Hanks′ salts use a lower concentration of bicarbonate and different concentrations and salt forms of the essential inorganic ions.
Preparation Note
Supplement with 0.1 g/L L-glutamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7528M0393M9163
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Powiązane treści
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.
Michelle M Halstead et al.
Nature communications, 11(1), 4654-4654 (2020-09-19)
The shift from maternal to embryonic control is a critical developmental milestone in preimplantation development. Widespread transcriptomic and epigenetic remodeling facilitate this transition from terminally differentiated gametes to totipotent blastomeres, but the identity of transcription factors (TF) and genomic elements
Etienne de Coulon et al.
iScience, 24(2), 102041-102041 (2021-02-04)
A comprehensive understanding of mechano-electrical coupling requires continuous intracellular electrical recordings being performed on cells undergoing simultaneously in vivo like strain events. Here, we introduce a linear strain single-cell electrophysiology (LSSE) system that meets these requirements by delivering highly reproducible unidirectional
Yining Li et al.
The Journal of biological chemistry, 292(6), 2301-2314 (2016-12-21)
Pituitary follicle-stimulating hormone (FSH) is an essential regulator of fertility in females and of quantitatively normal spermatogenesis in males. Pituitary-derived activins are thought to act as major stimulators of FSH synthesis by gonadotrope cells.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M7653-500ML04061834062288
M7653-6X500ML04061834062295
Questions
  1. 199培地(製品番号M7653)に含有されている炭酸水素ナトリウム量(濃度)を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. This product contains 0.35 g/L of sodium bicarbonate.