Przejdź do
D1159
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
≥98%, Glucocorticoid , powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
980,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1377,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5390,00 zł
4581,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28FNa2O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51422340
EC Number:
219-243-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6473066
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
≤1% ethanol
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Dexamethasone 21-phosphate disodium salt has been used:
  • as a positive control to study its effects on ocular shedding of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) in the induced reactivation (IR) and spontaneous shedding (SS) rabbit models[1]
  • as a receptor analog to study its effects on glucocorticoid receptor activation in suprachiasmatic nuclei (SCN)-lesioned mice[2]
  • to study its protective effects against cisplatin-induced ototoxicity in the inner ear of guinea pigs[3]
Biochem/physiol Actions
Dexamethasone 21-phosphate (Dex 21-P) is a pro-drug[4] that can undergo dephosphorylation to form dexamethasone with the help of intra-erythrocyte enzymes.[5] It exhibits therapeutic effects against cystic fibrosis[4] and postoperative cataract. Dex 21-P disodium salt is a synthetic adrenal corticosteroid and possesses anti-inflammatory activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1881B7652D1756
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
off-white
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤1% ethanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. We planned to dissolve it into saline and use to to inject as prenatal stressor to Sprague-Dawley rats via IP way. What is the solubility? I want to dissolve 100µg and 200µg into 10ml of saline. After dissolving what is the shelf life of that solution?
    1 answer
    1. The solubility of this produst is tested in water at 50 mg/mL The solubility in saline has not been tested, however rates are expected to be similar. The solution stability has not been determined. Other sources state that solutions are stable for up to 1 month when stored in aliquots at -20°C.