Średnia 199
Medium 199, często określane jako M199, to pożywka do hodowli komórkowych opracowana przez J.F. Morgana w 1950 roku. Pojawiła się jako wczesna syntetyczna pożywka do hodowli fibroblastów zarodków kurzych i innych komórek ssaków w warunkach laboratoryjnych. Skład Medium 199 może się nieznacznie różnić w zależności od specyficznych wymagań hodowanej linii komórkowej, jednak podstawowy skład zazwyczaj obejmuje sole, takie jak chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek wapnia i siarczan magnezu.
Medium 199 zawiera również różne niezbędne i nieistotne aminokwasy, glukozę, cholesterol, pirymidyny i witaminy, w tym tiaminę, ryboflawinę i biotynę. Nie zawiera białek, lipidów ani czynników wzrostu; zamiast tego M199 wykorzystuje system buforowy wodorowęglanu sodu (2,2 g / l) i wymaga środowiska 5-10% CO2 w celu utrzymania fizjologicznie odpowiedniego pH.
Medium 199 jest dostępny w kilku różnych formułach, które mogą obejmować sole Earle'a lub sole Hanksa,
L-glutamina, HEPES, stabilna glutamina i wodorowęglan sodu, i jest dostępny zarówno w postaci płynnej, jak i proszku. Postać płynna jest wstępnie przygotowana i gotowa do użycia, podczas gdy postać proszku odnosi się do odwodnionej wersji, którą przed użyciem należy odtworzyć za pomocą sterylnej wody lub roztworu buforowego.
Czytaj więcej o:
Zastosowania Medium 199
Medium 199 został pierwotnie zaprojektowany dla chemicznie zdefiniowanych i wolnych od składników zwierzęcych warunków hodowli, co czyni go wysoce odpowiednim dla wirusologii i produkcji szczepionek, w tym produkcji szczepionek na dużą skalę. Dodatkowo, M199 odegrał ważną rolę w kampanii szczepień przeciwko polio w 1955 roku. Jego szeroki zakres zastosowań obejmuje również produkcję biologiczną, badania przesiewowe leków i badania toksykologiczne, ułatwiając postęp w medycynie i biotechnologii.
Medium 199 vs DMEM
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) i Medium 199 to dwa powszechnie stosowane podłoża do hodowli komórkowych z pewnymi wyraźnymi różnicami. W porównaniu do Medium 199, DMEM zazwyczaj zawiera wyższe stężenia aminokwasów, witamin, glukozy i nieorganicznego fosforanu. Wyższa zawartość składników odżywczych w DMEM pozwala mu wspierać wzrost szerokiej gamy linii komórkowych.
DMEM wykorzystuje również system buforu fosforanowego, umożliwiając utrzymanie stabilności pH bez konieczności stosowania dodatkowego CO2. Medium 199 wykorzystuje jednak system buforowy wodorowęglanu sodu i wymaga środowiska 5-10% CO2 w celu utrzymania fizjologicznego pH.
Różnice w składzie i regulacji pH sprawiają, że DMEM i Medium 199 są odpowiednie dla różnych wymagań hodowli komórkowej. Naukowcy powinni wybrać odpowiednią pożywkę w oparciu o swoje specyficzne potrzeby eksperymentalne.