Kluczowe dokumenty
M7531
11-Methyllauric acid
≥98%
Synonim(y):
11-Methyldodecanoic acid, Isotridecanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
typ lipidu
saturated FAs
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(14)15/h12H,3-11H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
SIOLDWZBFABPJU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)