Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.53
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
quality
mixture of isomers
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phytanic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?