Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 607,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
607,00 zł
Nazwa produktu
Mefenamic acid,
Quality Segment
originator
Shionogi
SMILES string
Cc1cccc(Nc2ccccc2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
HYYBABOKPJLUIN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Application
- to test its hepatotoxic effect in the transgenic zebrafish cell line (LiPan)[1]
- to test its neuroprotective functionality in zebrafish embryos/larvae[2]
- in the preparation of mucoadhesive microparticles in hydrogel beads
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| originator Shionogi | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mefenamic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M4267-500G | 04061833630785 |
| M4267-50G | 04061834058908 |