Merck
M1750
Sigma-Aldrich
Malonic acid
Synonim(y):
Propanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.06
Beilstein:
1751370
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Klucz InChI
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves