Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(CO2Na)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-514-0
Beilstein/REAXYS Number:
3772420
MDL number:
Assay:
≥98% (non-aqueous titration)
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (non-aqueous titration)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.[Na].OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium malonate dibasic monohydrate, also known as Malonic acid disodium salt monohydrate, is commonly used as a building block in organic reaction for synthesizing complex compounds.
Application
Sodium malonate dibasic monohydrate can be used as a ligand to synthesize:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (non-aqueous titration) | description BioXtra | description ≥97.0% (NT) | description ≥98.0% (T) |
| assay ≥98% (non-aqueous titration) | assay - | assay ≥97.0% (NT) | assay ≥98.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group sulfonic acid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium malonate dibasic monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?