Merck
M1032
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl methacrylate
>97% (GC)
Synonim(y):
Methacrylic acid cyclohexyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOC6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
Beilstein:
2045235
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
>97% (GC)
zawiera
0.006% hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
Klucz InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)