Merck
M010800
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
Synonim(y):
TFA-Hexylaminolinker Amidite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31F3N3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98% (31P-NMR)
gęstość nasypowa
1.095 g/mL
przydatność
conforms to structure for H-NMR (Identity)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
Klucz InChI
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)