Przejdź do zawartości
504-05A
Ludzkie komórki nabłonka tchawicy: HTEpC, dorosłe
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human trachea (normal surface epithelium)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
epithelial
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human trachea (normal surface epithelium)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
epithelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
HTEpC stanowią przydatny system modelowy do badania wszystkich aspektów funkcji nabłonka i chorób, szczególnie tych związanych z infekcjami wirusowymi dróg oddechowych, a także mechanizmów naprawy tkanek, zmian sygnalizacyjnych i potencjalnych metod leczenia związanych z urazami płuc, stresem mechanicznym i oksydacyjnym, chorobami płuc i paleniem tytoniu.
HTEpC zostały wykorzystane w badaniu badającym rolę hiperplazji komórek kubkowych, w której prawdopodobnie pośredniczy ekspresja SPDEF, w patogenezie przewlekłych chorób płuc (Park, 2007).
Charakterystyka: komórki mają charakterystyczną morfologię zgodną z pochodzeniem nabłonkowym i są dodatnie dla markera komórek nabłonkowych cytokeratyny 18.
Application
funkcja nabłonka, naprawa tkanek, sygnalizacja komórkowa, leczenie urazów płuc, testy stresu mechanicznego i oksydacyjnego, smarowanie płuc, utrzymanie wilgotności, czyszczenie dróg oddechowych, testowanie leków, toksyn i czynników rakotwórczych, funkcja oddechowa
Biochem/physiol Actions
Tchawica
Preparation Note
  • 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z HTEpC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)