WHA10343630
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
circles, diam. 140 mm, pack of 500
Synonim(y):
Z749699
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters (super-refined)
circles
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Whatman 10343630
Whatman Article No. 28414594 (US reference)
Parametry
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
140 mm
grubość
430 μm
wielkość porów
6-12 μm
gramatura
200 g/m2
Opis ogólny
Klasa 2589a: 6-12 μm
Szybki do średniego filtr o wysokiej wytrzymałości na mokro i średniej retencji.
Cechy i korzyści
- Szybki do średnio szybkiego filtr o wysokiej wytrzymałości na mokro i średniej retencji.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)