Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
Informacje o tej pozycji
853,00 zł
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR)
bulk density
1.095 g/mL
suitability
conforms to structure for H-NMR (Identity)
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI key
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (31P-NMR) | assay ≥98% (31P-NMR) | assay ≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR) | assay ≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| compatibility configured for PerkinElmer, configured for Polygen | compatibility configured for ABI | compatibility configured for ABI | compatibility configured for PerkinElmer, configured for Polygen |
| bulk density 1.095 g/mL | bulk density 1.095 g/mL | bulk density - | bulk density - |
| type for DNA synthesis | type for DNA synthesis | type for DNA synthesis | type for DNA synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?