Merck
L9628
Sigma-Aldrich
α-Lactose 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Wzór liniowy:
C12H21O14PBa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
557.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Ba].OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.Ba.2H/c13-1-3-5(15)6(16)8(18)11(23-3)25-10-4(2-14)24-12(9(19)7(10)17)26-27(20,21)22;;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;;
Klucz InChI
TZQWTVMDQLZZNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3