Przejdź do
A5508
Adenosine 5′-phosphosulfate sodium salt
≥85%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
APS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
787,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O10PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.28
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥85%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-phosphosulfate sodium salt, ≥85%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OS(O)(=O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O10PS.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-26(18,19)25-27(20,21)22;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H,20,21,22);;
InChI key
KLZADYTZAADWRW-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenosine 5′-phosphosulfate sodium salt has been used in enzyme-linked bioluminescence assay for adenosine triphosphate (ATP) and pyrophosphate quantification.
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′ phosphosulfate (APS) is used as a substrate of adenosine triphosphate (ATP) sulfurylase to complete a PP(i)-recycling loop for exponential ATP amplification in firefly luciferase ATP luminescence assay and other pyrophosphate regeneration-dependent detection assays.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1640A1651G4401
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥85%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥85%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)