Merck
L6640
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
ACS reagent, 64.5-70.0% LaCl3 basis
About This Item
Wzór liniowy:
LaCl3 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
ACS reagent
stężenie
64.5-70.0% LaCl3
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
mp
91 °C (dec.) (lit.)
ślady kationów
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤1 ppm
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Działania biochem./fizjol.
Calcium channel blocker
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)