Kluczowe dokumenty
L4283
Lithium carbonate
BioXtra, ~99%
Synonim(y):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioXtra
Próba
~99%
zanieczyszczenia
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
618 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?