Merck
K3014
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein L1 (KLK-L1, KLK4) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EMSP1, Anti-Enamel Matrix Serine Proteinase 1, Anti-PRSS17, Anti-PSTS, Anti-Serine Protease 17
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK4(9622)
Immunogen
peptide corresponding to the human kallikrein L1 protein (amino acids 242-254).
Postać fizyczna
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.