Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1654
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL10 Antibody, clone 3F14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Chemokina z motywem C-X-C 10; Białko indukowane interferonem gamma 10 kDa; Gamma-IP10; IP-10; Mała indukowalna cytokina B10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F14, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 10.88 kDa
observed mol wt ~10 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCL10(3627)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3F14 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa chemokinę 10 z motywem C-X-C (CXCL10). Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej chemokiny 10 z motywem C-X-C (CXCL10).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym ludzkim CXCL10.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki CXCL10.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CXCL10 w ludzkich grasicach i ludzkich wycinkach tkanek migdałków.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CXCL10 w wycinkach tkanki ludzkiej grasicy.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd CXCL10 z KD wynoszącym 1,3 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Chemokina z motywem C-X-C 10 (UniProt: P02778; znana również jako białko indukowane interferonem gamma 10 kDa, Gamma-IP10, IP-10, Small-inducible cytokine B10) jest kodowana przez gen CXCL10 (znany również jako INP10, SCYB10) (Gene ID: 3627) u człowieka. CXCL10 jest wydzielanym białkiem, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Jest on głównie wydzielany przez monocyty, komórki śródbłonka, a także fibroblasty i ulega ekspresji przez komórki nabłonkowe w tkance grasicy. Komórki mikrogleju również wytwarzają CXCL10 w odpowiedzi na stymulację wirusową. Jest to cytokina prozapalna, która bierze udział w wielu różnych procesach, w tym w chemotaksji, różnicowaniu i aktywacji obwodowych komórek odpornościowych, regulacji wzrostu komórek, apoptozie i modulacji efektów angiostatycznych. Odgrywa ważną rolę w stymulowaniu aktywacji i migracji komórek odpornościowych do miejsca infekcji. Wiązanie CXCL10 z CXCR3 aktywuje sygnalizację za pośrednictwem białka G i powoduje aktywację szlaków zależnych od fosfolipazy C. Aktywacja osi CXCL10/CXCR3 odgrywa również ważną rolę w neuronach w odpowiedzi na uszkodzenie mózgu, aktywując mikroglej i kierując je do miejsca uszkodzenia. Rozszczepienie CXCL10 przez peptydazę dipeptydylową IV (DPP4) usuwa dwa aminokwasy z regionu N-końcowego, co prowadzi do powstania antagonistycznej formy CXCL10, dominującej formy ujemnej, która może wiązać się z CXCR3, ale nie indukuje sygnalizacji. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Michlmayr, D., and McKimmie, CS. (2014). Int. J. Interferons, Cytokines, Mediator Res. 6; 1-18; Smit, MJ., et al. (2003). Blood. 102(6); 1959-1965; Angiolillo, AL., et al. (1995). J. Exp. Med. 182(1); 155-162).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)