Kluczowe dokumenty
SAB4700866
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-EGFRwytwarzane u myszy
clone EGFR1
Synonim(y):
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EGFR1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, horse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
NP_005219.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne EGFR1 reaguje z zewnątrzkomórkową domeną ludzkiej kinazy białkowej EGFR (ErbB1 / HER1); epitop w obrębie aminokwasów 6-273.
Immunogen
Linia ludzkiego raka naskórka A431
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)