Kluczowe dokumenty
JN0006
Draflazine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-1-[2-(4-Amino-2,6-dichloro-anilino)-2-oxo-ethyl]-4-[5,5-bis(4-fluorophenyl)pentyl]piperazine-2-carboxamide, (-)-R 75,231, (-)-R 75231, (-)-R-75231, (-)-R75231, (S)-2-(Aminocarbonyl)-N-(4-amino-2,6-dichlorophenyl)-4-[5,5-bis(4-fluorophenyl)pentyl]-1-piperazineacetamide, (S)-R 75,231, (S)-R 75231, (S)-R-75231, (S)-R75231, R 88,021, R 88021, R-88021, R88021
Wybierz wielkość
423,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
423,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -23 to -29°, c = 0.5 in ethanol
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(CCCCN3CC(N(CC3)CC(=O)Nc4c(cc(cc4Cl)N)Cl)C(=O)N)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C30H33Cl2F2N5O2/c31-25-15-23(35)16-26(32)29(25)37-28(40)18-39-14-13-38(17-27(39)30(36)41)12-2-1-3-24(19-4-8-21(33)9-5-19)20-6-10-22(34)11-7-20/h4-11,15-16,24,27H,1-3,12-14,17-18,35H2,(H2,36,41)(H,37,40)
Klucz InChI
IWMYIWLIESDFRZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)