Merck
I8504
Sigma-Aldrich
Iodomethane
Synonim(y):
Methyl iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
Beilstein:
969135
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
gęstość pary
4.89 (vs air)
ciśnienie pary
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
zawiera
~0.3% metallic copper as preservative
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
gęstość
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)