I0510
D-myo-Inositol 1,4-bisphosphate potassium salt
from bovine brain, ≥98% (TLC)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine brain
Próba
≥98% (TLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14O12P2.K/c7-1-2(8)6(18-20(14,15)16)4(10)3(9)5(1)17-19(11,12)13;/h1-10H,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+,5+,6+;/m1./s1
Klucz InChI
UEZPJWQBOCTMMK-HTBPUPAMSA-M
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3