Przejdź do
ML0013
Glycolysis/Gluconeogenesis Metabolite Library
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
Other Notes
Contains 10 mg each of the glycolysis and gluconeogenesis pathway metabolite standards packaged individually.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ML0011ML0012ML0010
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • α-D-Glucose, anhydrous, 96% 15 mg
    Karta charakterystyki
  • Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mg
    Karta charakterystyki
  • Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mg
    Karta charakterystyki
  • D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mg
    Karta charakterystyki
  • D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mg
    Karta charakterystyki
  • α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, ≥99% (HPLC), BioXtra 10 mg
    Karta charakterystyki
  • Guanosine 5′-diphosphate sodium salt, Type I, ≥96% (HPLC) 10 mg
    Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (17)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)