HS14521C
Aluminium weighing boat
D × H 70 mm × 12 mm , large
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS14521C
śr. × wys.
70 mm × 12 mm , large
Opis ogólny
zaprojektowane do ważenia ogólnego, dozowania, przechowywania, przetwarzania żywności, odparowywania lub suszenia.
Łodzie wagowe stanowią również dobre osłony przeciwpyłowe dla otwartych naczyń.
Wytrzymałe, a jednocześnie lekkie szalki mają gładkie, płaskie dno ułatwiające przenoszenie próbek oraz kołnierzowe, karbowane ścianki zapewniające sztywność. Uchwyt na palec można wytrawić w celu identyfikacji przed ważeniem.
3 rozmiary
Opakowania po 100 szt.
Łodzie wagowe stanowią również dobre osłony przeciwpyłowe dla otwartych naczyń.
- Wszystkie łodzie wagowe są zgodne z wymogami FDA/klasy spożywczej.
- Jednorazowe
- Aluminiowe łodzie wagowe
Wytrzymałe, a jednocześnie lekkie szalki mają gładkie, płaskie dno ułatwiające przenoszenie próbek oraz kołnierzowe, karbowane ścianki zapewniające sztywność. Uchwyt na palec można wytrawić w celu identyfikacji przed ważeniem.
3 rozmiary
Opakowania po 100 szt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)