Kluczowe dokumenty
Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
Synonim(y):
Szalka wagowa
Wybierz wielkość
50 EA
219,00 zł
500 EA
1830,00 zł
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
219,00 zł
500 EA
1830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum
circles
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. × wys.
100 mm × 8 mm
śr. naczynia
100 mm
Opis ogólny
Oil-free.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)