Kluczowe dokumenty
Z154849
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, dish diam. 43 mm, capacity 20 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
163,00 zł
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
163,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum
circles
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
20 mL
śr. naczynia
43 mm
Opis ogólny
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)