Kluczowe dokumenty
HS14521A
Aluminium weighing boat
D × H 43 mm × 12 mm , small
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS14521A
śr. × wys.
43 mm × 12 mm , small
Opis ogólny
zaprojektowane do ważenia ogólnego, dozowania, przechowywania, przetwarzania żywności, odparowywania lub suszenia.
Łodzie wagowe stanowią również dobre osłony przeciwpyłowe dla otwartych naczyń.
  • Wszystkie łodzie wagowe są zgodne z wymogami FDA/klasy spożywczej.
  • Jednorazowe
  • Aluminiowe łodzie wagowe
Wytrzymałe, a jednocześnie lekkie szalki mają gładkie, płaskie dno ułatwiające przenoszenie próbek oraz kołnierzowe, karbowane ścianki zapewniające sztywność. Uchwyt na palec można wytrawić w celu identyfikacji przed ważeniem.
3 rozmiary
Opakowania po 100 szt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1