For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
20470
In-Line Pressure Gauge
pressure range 0-60 psi
Synonim(y):
MANOMETR Z TRÓJNIKIEM 0-60PSIG, EA
Wybierz wielkość
527,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
527,00 zł
Polecane produkty
Parametry
0-60 psi pressure range
metody
gas chromatography (GC): suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
- NPT to Swagelok adapter
- 1/8 in. tee
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)