Kluczowe dokumenty
HS120261
Tacka do pobierania krwi ze stojakiem
Wybierz wielkość
1 EACH
493,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
493,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
Właściwości
holds Phlebotomy, I.V. start or catheter insertion supplies
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120261
Opis ogólny
Tacka do pobierania krwi jest lekka, ale bardzo uporządkowana. Ta przestronna, wytrzymała i łatwa do czyszczenia tacka pozwala uporządkować materiały do flebotomii, rozpoczynania kroplówki lub zakładania cewników.
Cechy i korzyści
  • Możliwość dostosowania przegródek do własnych potrzeb dzięki dołączonym przegródkom
  • Wygodny uchwyt przetestowany pod kątem udźwigu do 10 kg
  • Lekka, łatwa do czyszczenia konstrukcja ABS
  • Zawiera 60-miejscowy stojak na probówki o średnicy 17 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)