Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41103814
Manufacturer/tradename:
Corning 6777
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
230 V AC, UK plug
feature
CE compliant
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 6777
parameter
0-3400 rpm speed
L × W × H
14 cm × 16 cm × 13 cm
weight
2.2 kg
General description
The Corning variable speed LSE vortex mixer provides fast, efficient mixing with minimal vibration. The unit features a powerful, counter-balanced motor drive, continuous or "touch" mix modes.
- Variable speed for gentle to vigorous mixing
- Optimized counter balance for minimal vibration
- Lightweight and portable
- Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
- Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
- Touch and continuous mix modes
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Corning 6777 | manufacturer/tradename Corning 6776 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1000-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BV1005-E with EU plug |
| L × W × H 14 cm × 16 cm × 13 cm | L × W × H 14 cm × 16 cm × 13 cm | L × W × H - | L × W × H - |
| weight 2.2 kg | weight 2.2 kg | weight - | weight - |
| AC/DC input 230 V AC, UK plug | AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | AC/DC input - | AC/DC input - |
| feature CE compliant | feature CE compliant | feature - | feature CE compliant |
| packaging case of 1, pack of 1 | packaging case of 1, pack of 1 | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® LSE™ vortex mixers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?