Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóchandle H
11 in.
trays L × W × H
16.8 × 10.4 × 6.7 in.
General description
Zaprojektowane z myślą o flebotomistach, wkładki do tacek zawierają bardzo głęboką przegrodę na pojemnik na ostre narzędzia.
Features and Benefits
- lekka, zmywalna taca z tworzywa ABS
- taca wyposażona jest w szufladę na zapasy, boczne kieszenie i zapadkowy uchwyt z miękką gumową rączką, który obraca się w celu ułatwienia dostępu
- każda taca zawiera 36-miejscowy, 16-milimetrowy statyw na probówki OneRack® i dwie jednorazowe wkładki styropianowe
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| handle H 11 in. | handle H - | handle H - | handle H - |
| trays L × W × H 16.8 × 10.4 × 6.7 in. | trays L × W × H - | trays L × W × H - | trays L × W × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?